VWR®, Bægerglas, lav type
10000 ml, 350 mm, 217 mm
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Borosilikat 3,3 glas, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Autoklaverbare
- Volumengradueringer og skrivefelt
Det prisbillige alternativ til en række af forskellige laboratorieopgaver.
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Documents
213-1124
Images 360
CoC VWR Beakers with Spout, Low Form.pdf COC_VWRI213-0469_20.08 coc_VWRI213-0469_25 CoC_VWRI213-1120_21.08 coc_VWRI213-1120_24
More
CoC VWR Beakers with Spout, Low Form.pdf
Conformity declaration
VWR® Glassware Solutions
Product Literature
Specifikationer
- Udv.Ø:217 mm
- Kapacitet:10000 ml
- Højde:350 mm
- Seq:13