Lids for buckets
Håndtagslåg til 10 L spand, PP, vandtæt, 10 l-spande
Katalog # RIXI8-7100-100
Leverandør: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå til:
Product Details & Documents
Water proof lids for buckets.
Ordering information: Buckets should be ordered separately.
Specifikationer
- Til:10 l-spande
- Beskrivelse:Håndtagslåg til 10 L spand, PP, vandtæt
- Seq:06