Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Minikomprimeret ESD podepind, PE / PU, 89 mm
710-0575
: Texwipe
Vasket CleanFoam hoved med åben cellestruktur, er fast med tilspidset spids.
- Stat-Rite-håndtag (lav kontamination)
- Afgiver sikkert elektriske ladninger uden at kontaminerende tilsætninger
- Podepindshåndtaget er påtrykt ESD-sikker
Til rengøring af områder med små sprækker og riller.
: Bag-Within-A-Bag emballering
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
- Beskrivelse:Minikomprimeret ESD podepind
- Længde:89 mm
- Seq:1
- Skaft/hoved:PE / PU
- Håndtagsbredde:3 mm
- Cat. No.:710-0575
- Hovedlængde:10 mm
- Hovedbredde:3,5 mm
- Håndtagslængde:79 mm
- Hovedform:Fast med spids top