Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med cylinderformet membran, H 7381 HD, 2 - 13, −5...+100 °C, Glas, Gel, Keramisk, 12×120 mm, Skruestikkabel
SCOI285090077
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:H 7381 HD
- Beskrivelse:pH-kombinationselektrode, med cylinderformet membran
- Materiale:Glas
- Seq:07
- Membran:Keramisk
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:−5...+100 °C
- pH:2 - 13