Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 5 mm, 200 mm
Katalog # 441-0342
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
AR-Glas®. With fused ends.
Specifikationer
- Ø:5 mm
- Beskrivelse:Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender
- Længde:200 mm
- Materiale:Glas
- Seq:016