Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 5 mm, 200 mm
Katalog # 441-0342
Stirring rods
Katalog # 441-0342
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 5 mm, 200 mm
Price
260,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
AR-Glas®. With fused ends.
Specifikationer
  • Ø:
    5 mm
  • Beskrivelse:
    Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender
  • Længde:
    200 mm
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    016