Orders LinkContactUsLinkComponent
Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, H 6291, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Platin, 12×120 mm, Skruestikkabel
Catalog # SCOI285111964
Supplier:   SI Analytics
Process pH combination electrodes
Catalog # SCOI285111964
Supplier:  SI Analytics
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, H 6291, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Platin, 12×120 mm, Skruestikkabel
Price
3.620,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Tilslutning:
    Skruestikkabel
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Model:
    H 6291
  • Beskrivelse:
    pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    28
  • Membran:
    Platin
  • Elektrolyt:
    KCl 3 mol/l
  • Temperatur:
    0...+135 °C
  • pH:
    1 - 14