Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Spatulas, micro

140 mm, 5 mm
Katalog # HAMMHWN004-05
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Spatulas, micro
Katalog # HAMMHWN004-05
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Spatulas, micro
Spatulas, micro

140 mm, 5 mm

Price
317,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Single-ended micro spatulas made from WIRONIT steel.

Specifikationer
  • Længde:
    140 mm
  • Seq:
    04
  • Bladbredde:
    5 mm