Orders LinkContactUsLinkComponent
Kabler til elektroder
Cable KA19, 4 cords, 6 mm Ø, max. temperature 130 °C
Katalog # 662-2238
Leverandør:   SI Analytics
Kabler til elektroder
Katalog # 662-2238
Leverandør:  SI Analytics
Kabler til elektroder
Kabler til elektroder
Cable KA19, 4 cords, 6 mm Ø, max. temperature 130 °C
Price
325,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 m
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Cable KA19, 4 cords, 6 mm Ø, max. temperature 130 °C
  • Seq:
    04