Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 4 mm, 200 mm
Catalog # 441-0341
Stirring rods
Catalog # 441-0341
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 4 mm, 200 mm
Price
kr371.00
Log in for availability
1 * 100 Items
Product Details & Documents
AR-Glas®. With fused ends.
Specifications
  • Ø:
    4 mm
  • Beskrivelse:
    Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender
  • Længde:
    200 mm
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    015