Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 3 mm, 200 mm
Katalog # 441-0074
Stirring rods
Katalog # 441-0074
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 3 mm, 200 mm
Price
282,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
AR-Glas®. With fused ends.
Specifikationer
  • Ø:
    3 mm
  • Beskrivelse:
    Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender
  • Længde:
    200 mm
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    014