Forceps
Fine, strong point, 125 mm
Katalog # 241-0334
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
[EN]TWEEZER TYP AA 125MM ULTRA STRAI. PR 1 * 1 Items Katalog #232-0217
Produktet 232-0217 er en erstatning for 241-0334 og har samme emballage og specifikationer, men kan være en anden mængde.
Product Details & Documents
Stainless steel, antimagnetic.
- Economical special forceps for precision applications
- Corrosion-resistant
Ideal when working with microelectronic assemblies and in the electronics industry.
Specifikationer
- Beskrivelse:Fine, strong point
- Længde:125 mm
- Seq:05