Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolber, pæreformede med standardslib
Kolber, pæreformede med standardslib
50 ml, 29/32 NS, 110 mm, 51 mm
Katalog # 201-1043
Leverandør:   Lenz Laborglas
Kolber, pæreformede med standardslib
Katalog # 201-1043
Leverandør:  Lenz Laborglas
Kolber, pæreformede med standardslib
Kolber, pæreformede med standardslib
50 ml, 29/32 NS, 110 mm, 51 mm
Price
250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Hals med standardslib. Hvidt mærkningsfelt.
Documents
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    51 mm
  • Kappestr.:
    29/32 NS
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    110 mm