Oliesyre
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalog # CAYM90260-500
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: (9Z)-9-Octadecenoic acid
- CAS nummer:112-80-1
- Formel:C₁₈H₃₄O₂
- MDL nummer:MFCD00064242
- Molecular Weight:282.47 g/mol
- Merck Index:13,06898
- Kogende Pt:286 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:16,7 °C
- Tæthed:0,8946 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:180 °C
- Opbevaringstemperatur:Fryser
- EINECS:204-007-1
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:500 mg