Orders LinkContactUsLinkComponent
γ-Linolensyre
γ-Linolensyre
Glass bottle for solids, 250 mg
Katalog # CAYM90220-250
Leverandør:   Cayman Chemical
γ-Linolensyre
Katalog # CAYM90220-250
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  506-26-3
γ-Linolensyre
Glass bottle for solids, 250 mg
CAS nummer:  506-26-3
Price
884,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, γ-Linolenic acid, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trienoic acid, 6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoic acid
  • CAS nummer:506-26-3
  • Formel:C₁₈H₃₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00065718
  • Molecular Weight:278.44 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 mg
  • Cat. No.:
    CAYM90220-250
Specifikationer