Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Linolensyre
α-Linolensyre
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # CAYM90210-100
Leverandør:   Cayman Chemical
α-Linolensyre
Katalog # CAYM90210-100
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  463-40-1
α-Linolensyre
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  463-40-1
Price
438,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
  • CAS nummer:463-40-1
  • Formel:C₁₈H₃₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00065720
  • Molecular Weight:278.44 g/mol
  • Merck Index:12,05530
  • Kogende Pt:443 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–9,5 °C
  • Tæthed:0,9141 g/cm³ (18 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:207-334-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg