Orders LinkContactUsLinkComponent
Linolsyre
Linolsyre
Glass bottle for solids, 50 mg
Katalog # CAYM90150-50
Leverandør:   Cayman Chemical
Linolsyre
Katalog # CAYM90150-50
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  60-33-3
Linolsyre
Glass bottle for solids, 50 mg
CAS nummer:  60-33-3
Price
241,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
  • CAS nummer:60-33-3
  • Formel:C₁₈H₃₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00064241
  • Molecular Weight:280.45 g/mol
  • Merck Index:13,05527
  • Kogende Pt:360 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–5 °C
  • Tæthed:0,9 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-470-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    50 mg