Estrone
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalog # CAYM10006485-500
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:53-16-7
- Formel:C₁₈H₂₂O₂
- MDL nummer:MFCD00003620
- EINECS:200-164-5
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:500 mg