PCR plates
24, Uden skørt, gul
211-3397
PP. Tyndvæggede PCR-plader, kompatible med 0,2 ml termocyclere. Den indvendige side af rørene er glat og den inerte overflade forhindrer binding af enzymer og nukleinsyrer.
- Alfanumerisk gitter muliggør en bedre identifikation
- Den fleksible plade gør det nemmere at tilpasse rørene i termoblokken
- Større plader kan nemt skæres ned til sektioner af 24, 32 eller 48 rør, men forskårne plader i formaterne 48 rør (6×8) og 24 rør (3×8) er også tilgængelige
- Det nederste højre hjørne af pladen er skåret væk for at indikere pladens orientering
- Certificeret fri for RNase, DNase og DNA
: Pakket i sabotagesikrede og genlukkelige poster med 10 plader i hver.
- Ant. brønde:24
- Skørt:Uden skørt
- Brøndfarve:gul