Orders LinkContactUsLinkComponent
Indstøbingsringe
Indstøbingsringe
gul
Katalog # 720-0818
Leverandør:   Simport Scientific
Indstøbingsringe
Katalog # 720-0818
Leverandør:  Simport Scientific
Indstøbingsringe
Indstøbingsringe
gul
Price
1.300,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
PS. Disse indstøbningsringe egner sig til at holde og identificere vævsprøveblokke og passer til mikrotom-hylsteradaptere.
  • Det matterede skrivefelt på ringen er markeret med et identifikationsnummer og er placeret oven på prøveblokken
  • Der hældes mere paraffin i basisstøbningen for at fastgøre ringen på vævsblokken
  • Indstøbningsringen holder vævsprøven godt fast i mikotom-hylsteradapteren til inddeling og identificerer derefter prøven under opbevaring
Specifikationer
  • Farve:
    gul