Indstøbingsringe
lyserød
720-0816
PS. Disse indstøbningsringe egner sig til at holde og identificere vævsprøveblokke og passer til mikrotom-hylsteradaptere.
- Det matterede skrivefelt på ringen er markeret med et identifikationsnummer og er placeret oven på prøveblokken
- Der hældes mere paraffin i basisstøbningen for at fastgøre ringen på vævsblokken
- Indstøbningsringen holder vævsprøven godt fast i mikotom-hylsteradapteren til inddeling og identificerer derefter prøven under opbevaring
- Farve:lyserød