Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Microscope Slide Holders
VWR®, Microscope Slide Holders
Objektglasholder til 15 objektglas, hvid, PE, 102×153×21 mm, 15
Katalog # 631-0717
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Microscope Slide Holders
Katalog # 631-0717
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Microscope Slide Holders
VWR®, Microscope Slide Holders
Objektglasholder til 15 objektglas, hvid, PE, 102×153×21 mm, 15
Price
579,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Sturdy microscope slide holder designed for drying and cleaning.
Colour: White
Documents
Specifikationer
  • Antal objektglas:
    15
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Objektglasholder til 15 objektglas
  • Materiale:
    PE
  • Seq:
    01
  • B×D×H:
    102×153×21 mm