Probes for 845
Vandtæt, robust nedsænknings-/penetrationsprobe med metalbeskyttelsesslange, −50...+230 °C, −40...+1000 °C, Fødevarer, 240 mm, 4×240 mm
Katalog # 620-1256
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50...+230 °C
- Beskrivelse:Vandtæt, robust nedsænknings-/penetrationsprobe med metalbeskyttelsesslange
- Længde:240 mm
- Seq:02
- Nøjagtighed:−40...+1000 °C
- Ansøgning:Fødevarer
- Ø×L:4×240 mm