Probes for 845
Probe pakket i rør med Velcro®-strip, TC type K, −50...+120 °C, Klasse 1 (EN 60584-2), Overflade, 395 mm, 20×395 mm
Katalog # 620-2259
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50...+120 °C
- Beskrivelse:Probe pakket i rør med Velcro®-strip, TC type K
- Længde:395 mm
- Seq:01
- Nøjagtighed:Klasse 1 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Overflade
- Ø×L:20×395 mm