Probes for 112
PT100-probe, kan kalibreres, −50...+300 °C, Klasse A, Fødevarer, 125 mm, 4×125 mm
TEST0614.2272
: Testo
- Område:−50...+300 °C
- Beskrivelse:PT100-probe, kan kalibreres
- Længde:125 mm
- Seq:429
- Nøjagtighed:Klasse A
- Ansøgning:Fødevarer
- Ø×L:4×125 mm



