Probes for 112
NTC-probe, robust, nøjagtig, −25...+120 °C, ±0,5 % af mv (100...120 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Luft, 115 mm, 5×115 mm
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Luft, 115 mm, 5×115 mm
Katalog # TEST0614.1712
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−25...+120 °C
- Beskrivelse:NTC-probe, robust, nøjagtig
- Længde:115 mm
- Seq:427
- Nøjagtighed:±0,5 % af mv (100...120 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område) - Ansøgning:Luft
- Ø×L:5×115 mm