Probes for 112
Vandtæt PT 100-probe, kan kalibreres, −50...+300 °C, Klasse A, Nedsænkning/penetration, 160 mm, 5×160 mm
Katalog # TEST0614.1272
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50...+300 °C
- Beskrivelse:Vandtæt PT 100-probe, kan kalibreres
- Længde:160 mm
- Seq:426
- Nøjagtighed:Klasse A
- Ansøgning:Nedsænkning/penetration
- Ø×L:5×160 mm