Probes for 112
Vandtæt NTC-probe, kan kalibreres, −25...+120 °C, ±0,5 % af mv (100...120 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Nedsænkning/penetration, 160 mm, 5×160 mm
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Nedsænkning/penetration, 160 mm, 5×160 mm
Katalog # 620-3316
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−25...+120 °C
- Beskrivelse:Vandtæt NTC-probe, kan kalibreres
- Længde:160 mm
- Seq:425
- Nøjagtighed:±0,5 % af mv (100...120 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område) - Ansøgning:Nedsænkning/penetration
- Ø×L:5×160 mm