Precision probes for 735
PT100 probe med høj præcision og certifikat, −40…+300 °C, ±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) , 4×295 mm
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) , 4×295 mm
Katalog # 620-0216
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−40…+300 °C
- Beskrivelse:PT100 probe med høj præcision og certifikat
- Nøjagtighed:±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) - Ø×L:4×295 mm