Precision probes, T
Vandtæt TC-probe, type T, −50…+350 °C, ±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C, 5×112 mm
±1,0 °C, 5×112 mm
620-1219
: Testo
- Område:−50…+350 °C
- Beskrivelse:Vandtæt TC-probe, type T
- Seq:08
- Nøjagtighed:±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C - Ø×L:5×112 mm