Probes for 845
Klemmeprobe til måling på rør, TC type K, −50...+100 °C, Klasse 2 (EN 60584-2), Overflade, 25 mm, 15×25 mm
Katalog # 620-2256
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50...+100 °C
- Beskrivelse:Klemmeprobe til måling på rør, TC type K
- Længde:25 mm
- Seq:10
- Nøjagtighed:Klasse 2 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Overflade
- Ø×L:15×25 mm