Probes for 845
Vandtæt probe til hurtig funktion, TC type K, −60...+800 °C, −40...+1000 °C, Nedsænkning/penetration, 60 mm, 5×60 mm
Katalog # 620-1218
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−60...+800 °C
- Beskrivelse:Vandtæt probe til hurtig funktion, TC type K
- Længde:60 mm
- Seq:04
- Nøjagtighed:−40...+1000 °C
- Ansøgning:Nedsænkning/penetration
- Ø×L:5×60 mm