Probes for 845
Probe med fladt hoved og teleskopnål, TC type K, −50...+250 °C, Klasse 2 (EN 60584-2), Overflade, 680 mm, 25×680 mm
Katalog # 620-1248
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50...+250 °C
- Beskrivelse:Probe med fladt hoved og teleskopnål, TC type K
- Længde:680 mm
- Seq:13
- Nøjagtighed:Klasse 2 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Overflade
- Ø×L:25×680 mm