Orders LinkContactUsLinkComponent
Probes for 845
Probes for 845
Fugtføler (kan via adapter tilsluttes til radiohåndsættet), −60...+400 °C, Class 2 (EN 60584-2), 115 mm, 5×115 mm
Catalog # 620-1217
Supplier:   Testo
Probes for 845
Catalog # 620-1217
Supplier:  Testo
Probes for 845
Probes for 845
Fugtføler (kan via adapter tilsluttes til radiohåndsættet), −60...+400 °C, Class 2 (EN 60584-2), 115 mm, 5×115 mm
Price
564,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Område:
    −60...+400 °C
  • Beskrivelse:
    Fugtføler (kan via adapter tilsluttes til radiohåndsættet)
  • Længde:
    115 mm
  • Seq:
    27
  • Nøjagtighed:
    Class 2 (EN 60584-2)
  • Ø×L:
    5×115 mm