Probes for 845
Robust probe, TC type K, −60...+400 °C, Klasse 2 (EN 60584-2), Luft, 115 mm, 4×115 mm
Catalog # 620-1247
Supplier: Testo
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Område:−60...+400 °C
- Beskrivelse:Robust probe, TC type K
- Længde:115 mm
- Seq:19
- Nøjagtighed:Klasse 2 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Luft
- Ø×L:4×115 mm