Probes for 845
Vandtæt TC-probe, type K, −60…+400 °C, ±2,5 eller ±0,0075×mv °C, 5×114 mm
620-1208
: Testo
- Område:−60…+400 °C
- Beskrivelse:Vandtæt TC-probe, type K
- Seq:25
- Nøjagtighed:±2,5 eller ±0,0075×mv °C
- Ø×L:5×114 mm