Probes for 845
Probe med termoelementstrip, TC type K, −60...+300 °C, Klasse 2 (EN 60584-2), Overflade, 80 mm, 5×80 mm
Katalog # 620-2255
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−60...+300 °C
- Beskrivelse:Probe med termoelementstrip, TC type K
- Længde:80 mm
- Seq:18
- Nøjagtighed:Klasse 2 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Overflade
- Ø×L:5×80 mm