Probes for 845
Vandtæt probe, TC type K, −60...+1000 °C, Klasse 1 (EN 60584-2), Overflade, 150 mm, 2,5×150 mm
Catalog # 620-2254
Supplier: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−60...+1000 °C
- Beskrivelse:Vandtæt probe, TC type K
- Længde:150 mm
- Seq:07
- Nøjagtighed:Klasse 1 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Overflade
- Ø×L:2,5×150 mm