Probes for 845
Vandtæt probe, TC type K, −60...+1000 °C, Klasse 1 (EN 60584-2), Nedsænkning/penetration, 300 mm, 1,5×300 mm
Katalog # 620-1246
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−60...+1000 °C
- Beskrivelse:Vandtæt probe, TC type K
- Længde:300 mm
- Seq:06
- Nøjagtighed:Klasse 1 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Nedsænkning/penetration
- Ø×L:1,5×300 mm