VWR®, Mopper til renrum
Moppe, ribbet
129-0149
Mopper af 100% polyesterstrenge. Dobbeltpakket i klare polyposer, så de er klar til brug i renrum. God kemisk sugeevne. Ideel til påføring af rengøringsopløsninger på gulve i kritiske miljøer.
- Den sterile rørstrikkede moppe, 129-0148, har en SAL-værdi (Sterility Assurance Level) på 10⁻⁶
- Den ribbede rørstrikkede moppe har den bedste sugeevne sammen med kemikalier
Velegnet til brug i klasse 10, ISO 4, M2,5 miljøer eller derunder.
- Beskrivelse:Moppe, ribbet
- Seq:03