Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Mopper til renrum
Moppe, steril
  129-0148
VWR®, Mopper til renrum
  129-0148
VWR®, Mopper til renrum
VWR®, Mopper til renrum
Moppe, steril
5.090,00 kr
1 * 12 Items
Mopper af 100% polyesterstrenge. Dobbeltpakket i klare polyposer, så de er klar til brug i renrum. God kemisk sugeevne. Ideel til påføring af rengøringsopløsninger på gulve i kritiske miljøer.
  • Den sterile rørstrikkede moppe, 129-0148, har en SAL-værdi (Sterility Assurance Level) på 10⁻⁶
  • Den ribbede rørstrikkede moppe har den bedste sugeevne sammen med kemikalier
Velegnet til brug i klasse 10, ISO 4, M2,5 miljøer eller derunder.
  • Beskrivelse:
    Moppe, steril
  • Seq:
    02