Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Mopper til renrum
VWR®, Mopper til renrum
Moppe
Katalog # 129-0147
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Mopper til renrum
Katalog # 129-0147
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Mopper til renrum
VWR®, Mopper til renrum
Moppe
Price
4.250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents
Mopper af 100% polyesterstrenge. Dobbeltpakket i klare polyposer, så de er klar til brug i renrum. God kemisk sugeevne. Ideel til påføring af rengøringsopløsninger på gulve i kritiske miljøer.
  • Den sterile rørstrikkede moppe, 129-0148, har en SAL-værdi (Sterility Assurance Level) på 10⁻⁶
  • Den ribbede rørstrikkede moppe har den bedste sugeevne sammen med kemikalier
Velegnet til brug i klasse 10, ISO 4, M2,5 miljøer eller derunder.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Moppe
  • Seq:
    01