Orders LinkContactUsLinkComponent
Shell vials
Shell vials, limited volume, 0,70 ml, 8×40 mm, PP, klar, No
Katalog # REST24681
Leverandør:   Restek
Shell vials
Katalog # REST24681
Leverandør:  Restek
Shell vials
Shell vials
Shell vials, limited volume, 0,70 ml, 8×40 mm, PP, klar, No
Price
1.700,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kasket inkluderet:
    No
  • Diameter×H:
    8×40 mm
  • Kapacitet:
    0,70 ml
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    Shell vials, limited volume
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    08