Orders LinkContactUsLinkComponent
Shell vials
Shell vials
Shell vials, 1,00 ml, 8×40 mm, PP, klar, No
Katalog # REST24679
Leverandør:   Restek
Shell vials
Katalog # REST24679
Leverandør:  Restek
Shell vials
Shell vials
Shell vials, 1,00 ml, 8×40 mm, PP, klar, No
Price
1.170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kasket inkluderet:
    No
  • Diameter×H:
    8×40 mm
  • Kapacitet:
    1,00 ml
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    Shell vials
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    06