Shell vials
Shell vials, 1,00 ml, 8×40 mm, PP, klar, No
Katalog # REST24679
Leverandør: Restek
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Diameter×H:8×40 mm
- Kapacitet:1,00 ml
- Farve:klar
- Beskrivelse:Shell vials
- Materiale:PP
- Seq:06