Shell vials
Shell vials, 1,00 ml, 8×40 mm, Glas, ravfarvet, No
Katalog # REST24664
Leverandør: Restek
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Diameter×H:8×40 mm
- Kapacitet:1,00 ml
- Farve:ravfarvet
- Beskrivelse:Shell vials
- Materiale:Glas
- Seq:03