Orders LinkContactUsLinkComponent
Packed GC columns
Packed GC columns
SilcoSmooth tubing, 2,00 mm, 0,30 m, 3,18 mm, 80/100
Katalog # REST80437-800
Leverandør:   Restek
Packed GC columns
Katalog # REST80437-800
Leverandør:  Restek
Packed GC columns
SilcoSmooth tubing, 2,00 mm, 0,30 m, 3,18 mm, 80/100
Price
8.320,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
  • Faster separations of C1 to C4 hydrocarbons
  • Res-Sil packing replaces Porasil materials
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    3,18 mm
  • Ø indv.:
    2,00 mm
  • Netstørrelse:
    80/100
  • Beskrivelse:
    SilcoSmooth tubing
  • Længde:
    0,30 m
  • Seq:
    01