Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Laboratory Jacks
VWR®, Laboratory Jacks
400×400 mm, 60 kg, 15 kg, 165 - 615 mm
  245-1228
VWR®, Laboratory Jacks
  245-1228
VWR®, Laboratory Jacks
VWR®, Laboratory Jacks
400×400 mm, 60 kg, 15 kg, 165 - 615 mm
6.230,00 kr
1 * 1 Items
Stabil, billig serie af højkvalitets-løfteplatforme til en lang række formål. Med plader fremstillet i mat, børstet rustfrit stål. Glidende saksebevægelse. Gummifødderne sikrer stabil støtte.
  • Ergonomisk designet greb til højdejustering for nem betjening
  • Fås med platforme i mange forskellige størrelser
  • M10 hul til retortstang (undtagen 245-1220)
  • Max. statisk belastning:
    60 kg
  • Pladestørrelse:
    400×400 mm
  • Arbejdshøjde:
    165 - 615 mm
  • Max. dynamisk belastningsevne:
    15 kg
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Til
    med
  • 245-1225
    Stativklemme, gaffelgreb
    Messing, nikkelbelagt med vinylbelagte kæber. Med fleksibelt skaft og M 10 gevind til at skrue ind i hullet i løfteplatformens topplade.
    245-1221-245-1228
    M 10 thread
    1 * 1 Items - 188,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Til
    med
  • 241-0227
    Støttestav, 400 mm, Ø 12 mm, M10
    245-1221, 245-1222, 245-1223, 245-1226, 245-1227, 245-1228
    M 10 Gewinde
    1 * 1 Items - 165,00 kr