Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Removable straight needle * **, 23, 10 µl, 42 mm, 0,63 mm, Cone, 10R-AG-GT-0.63C 10 pack
Catalog # 568-0348
Sprøjter til autosamplere
Catalog # 568-0348
Sprøjter til autosamplere
Sprøjter til autosamplere
Removable straight needle * **, 23, 10 µl, 42 mm, 0,63 mm, Cone, 10R-AG-GT-0.63C 10 pack
Price
6.260,00 kr
Log in for availability
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Specifications
  • Udv.Ø:
    0,63 mm
  • Måler:
    23
  • Model:
    10R-AG-GT-0.63C 10 pack
  • Spidstype:
    Cone
  • Volumen:
    10 µl
  • Beskrivelse:
    Removable straight needle * **
  • Længde:
    42 mm
  • Seq:
    21