Accessories for Storage Boxes
Rumdeler, kort, uden rum, til A6-størrelse, 40 mm høj, 34 mm, 34 mm
Katalog # 216-0678
Leverandør: HOFSTATTER EBBESEN
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Rumdeler, kort, uden rum, til A6-størrelse, 40 mm høj
- Højde:34 mm
- Længde:34 mm



