Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Storage Boxes
Accessories for Storage Boxes
Rumdeler, lang, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj, 56 mm, 304 mm
Katalog # 216-0672
Leverandør:   HOFSTATTER EBBESEN
Accessories for Storage Boxes
Katalog # 216-0672
Leverandør:  HOFSTATTER EBBESEN
Accessories for Storage Boxes
Rumdeler, lang, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj, 56 mm, 304 mm
Price
82,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Rumdeler, lang, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
  • Højde:
    56 mm
  • Længde:
    304 mm