Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Storage Boxes
Accessories for Storage Boxes
Rumdeler med 7 rum, til A5-størrelse, 40 mm høj, 41 mm, 219 mm
Katalog # 216-0659
Leverandør:   HOFSTATTER EBBESEN
Accessories for Storage Boxes
Katalog # 216-0659
Leverandør:  HOFSTATTER EBBESEN
Accessories for Storage Boxes
Rumdeler med 7 rum, til A5-størrelse, 40 mm høj, 41 mm, 219 mm
Price
53,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Rumdeler med 7 rum, til A5-størrelse, 40 mm høj
  • Højde:
    41 mm
  • Længde:
    219 mm